(2-Hydroxyethyl)hydrazin 92%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: β-Hydroxyethylhydrazine
OR9124-100G OR9124-10G OR9124-500G OR9124-250G
APOSOR9124-100GEA 458 DKK
APOSOR9124-100G APOSOR9124-10G APOSOR9124-500G APOSOR9124-250G
(2-Hydroxyethyl)hydrazin 92%
(2-Hydroxyethyl)hydrazine
Formel: C₂H₈N₂O
Kogepunkt: 218…220 °C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,123 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007623
CAS-nummer: 109-84-2
EINECS: 203-711-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III