2,3,5-Trimethylanisol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912380-100G OR912380-25G
APOSOR912380-100GEA 2440 DKK
APOSOR912380-100G APOSOR912380-25G
2,3,5-Trimethylanisol 95+%
2,3,5-Trimethylanisol
Formel: C₁₀H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142783
CAS-nummer: 20469-61-8