5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-2-hydroxy-pyrimidine·HCl
OR912364-1G OR912364-25G OR912364-5G
APOSOR912364-1GEA 933 DKK
APOSOR912364-1G APOSOR912364-25G APOSOR912364-5G
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one 98%
5-Chloropyrimidin-2(1H)-one
Formel: C4H3ClN2O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09250871
CAS-nummer: 54326-16-8