N-Acetyl-D-leucine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912302-100G OR912302-500G
APOSOR912302-100GEA 469 DKK
APOSOR912302-100G APOSOR912302-500G
N-Acetyl-D-leucine 98%
N-Acetyl-D-leucine
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066069
CAS-nummer: 19764-30-8