Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9123-1G OR9123-5G
APOSOR9123-1GEA 1300 DKK
APOSOR9123-1G APOSOR9123-5G
Ethyl 2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Ethyl-2-(2,4,5-trioxo-1-imidazolidinyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₅
Molekylvægt: 200.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665817
CAS-nummer: 89694-35-9