3-(m-Tolyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912273-1G OR912273-5G
APOSOR912273-1GEA 205 DKK
APOSOR912273-1G APOSOR912273-5G
3-(m-Tolyl)propionsyre 97%
3-(m-Tolyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060326
CAS-nummer: 3751-48-2