1-Chlor-2-ethoxybenzen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Chloro-2-ethoxybenzene, 2-Chlorophenetole
OR912269-10G OR912269-5G
APOSOR912269-10GEA 0 DKK
APOSOR912269-10G APOSOR912269-5G
1-Chlor-2-ethoxybenzen 95%
1-Chlor-2-ethoxybenzen
Formel: C₈H₉ClO
Molekylvægt: 156.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058930
CAS-nummer: 614-72-2