2-Aminoimidazole sulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912252-100G OR912252-25G
APOSOR912252-100GEA 1700 DKK
APOSOR912252-100G APOSOR912252-25G
2-Aminoimidazole sulphate
2-Aminoimidazole sulphate
Formel: C₃H₇N₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050811
CAS-nummer: 36946-29-9