3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912206-100G OR912206-25G
APOSOR912206-100GEA 1960 DKK
APOSOR912206-100G APOSOR912206-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08361769
CAS-nummer: 3816-66-8