tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912177-1G OR912177-25G OR912177-5G
APOSOR912177-1GEA 0 DKK
APOSOR912177-1G APOSOR912177-25G APOSOR912177-5G
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₃NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795963
CAS-nummer: 162166-99-6