Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR912160-1G OR912160-25G OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA 164 DKK
APOSOR912160-1G APOSOR912160-25G APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Formel: C₁₆H₁₉NO₂
Smeltepunkt: 28…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277836
CAS-nummer: 17061-62-0
UN nummer: 3259
ADR: 8,III