1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: p-Xylene Glycol Dimethyl Ether
OR912103-100G OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA 480 DKK
APOSOR912103-100G APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025903
CAS-nummer: 6770-38-3