5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 2130 DKK
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydroxypyridine
Formel: C₅H₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023474
CAS-nummer: 53233-89-9