5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 610 DKK
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Chloro-2-methylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-methylbenzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022850
CAS-nummer: 19219-99-9