5-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 426 DKK
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
5-Methylindol-3yl-eddikesyre 95%
5-Methylindol-3yl-eddikesyre
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189.21
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022751
CAS-nummer: 1912-47-6