1-Butyl-2-pyrrolidone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 840 DKK
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formel: C₈H₁₅NO
Molekylvægt: 141.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020876
CAS-nummer: 3470-98-2