3-Methylisonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 1210 DKK
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128870
CAS-nummer: 4021-12-9