4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR912043-100G OR912043-1KG OR912043-500G
APOSOR912043-100GEA 1090 DKK
APOSOR912043-100G APOSOR912043-1KG APOSOR912043-500G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005917
CAS-nummer: 2426-02-0