2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 3860 DKK
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimethoxy-p-cresol 95%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molekylvægt: 168.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017289
CAS-nummer: 6638-05-7