3,4-Dimethoxybenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
OR911996-100G OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 426 DKK
APOSOR911996-100G APOSOR911996-500G
3,4-Dimethoxybenzylalkohol 98%
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004638
CAS-nummer: 93-03-8