2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 3810 DKK
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Formel: C₈H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060042
CAS-nummer: 1007462-48-7