Ethyl 4-chlorbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911952-100G OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 1260 DKK
APOSOR911952-100G APOSOR911952-500G
Ethyl 4-chlorbenzoat 98%
Ethyl 4-chlorbenzoat
Formel: C₉H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013645
CAS-nummer: 7335-27-5