1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N,N-Diphenylhydrazinium chloride
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 828 DKK
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride 98%
1,1-Diphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₃ClN₂
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012950
CAS-nummer: 530-47-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III