4-Methylthiazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 480 DKK
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazol 95%
4-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Kogepunkt: 133…134 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005340
CAS-nummer: 693-95-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III