3-Hydroxy-p-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 2120 DKK
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroxy-p-anisidin 98%
3-Hydroxy-p-anisidin
Formel: C₇H₉NO₂
Molekylvægt: 139.15 g/mol
Kogepunkt: 277
Smeltepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010222
CAS-nummer: 1687-53-2