4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 1460 DKK
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009706
CAS-nummer: 3446-90-0