2,3-Dimethylanisol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Methoxy-2,3-dimethylbenzene
OR911822-100G OR911822-25G
APOSOR911822-100GEA 1360 DKK
APOSOR911822-100G APOSOR911822-25G
2,3-Dimethylanisol 95%
2,3-Dimethylanisol
Formel: C₉H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008376
CAS-nummer: 2944-49-2