Isoquinolin-N-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911816-100G OR911816-25G OR911816-5G
APOSOR911816-100GEA 2300 DKK
APOSOR911816-100G APOSOR911816-25G APOSOR911816-5G
Isoquinolin-N-oxide 95%
Isoquinolin-N-oxide
Formel: C₉H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006903
CAS-nummer: 1532-72-5