6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR911813-100G OR911813-25G
APOSOR911813-100GEA 2650 DKK
APOSOR911813-100G APOSOR911813-25G
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Methylsulphonyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C8H8N2O2S2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 17557-67-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III