3,4-Diethoxyaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911808-1G OR911808-5G
APOSOR911808-1GEA 0 DKK
APOSOR911808-1G APOSOR911808-5G
3,4-Diethoxyaniline 98%
3,4-Diethoxyaniline
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026782
CAS-nummer: 39052-12-5