Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911785-1G OR911785-25G OR911785-100G
APOSOR911785-1GEA 383 DKK
APOSOR911785-1G APOSOR911785-25G APOSOR911785-100G
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061844
CAS-nummer: 40497-11-8