Ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
OR911764-25G OR911764-5G
APOSOR911764-25GEA 362 DKK
APOSOR911764-25G APOSOR911764-5G
Ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Ethyl-2-cyano-4,4-diethoxybutyrate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094250
CAS-nummer: 52133-67-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III