2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911756-1G OR911756-25G OR911756-5G
APOSOR911756-1GEA 327 DKK
APOSOR911756-1G APOSOR911756-25G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844736
CAS-nummer: 30981-98-7