2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911753-1G OR911753-25G OR911753-5G
APOSOR911753-1GEA 0 DKK
APOSOR911753-1G APOSOR911753-25G APOSOR911753-5G
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine 98%
2-Methyl-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657567
CAS-nummer: 13566-48-8