3-Phenylpropionamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 1810 DKK
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phenylpropionamide 98%
3-Phenylpropionamide
Formel: C₉H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025535
CAS-nummer: 102-93-2