4'-Ethylacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911728-100G
OR911728-500G
APOSOR911728-100GEA
291
DKK
APOSOR911728-100G
APOSOR911728-500G
4'-Ethylacetophenon 98%
4'-Ethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009262 CAS-nummer: 937-30-4 |