1-Bromo-4-methoxybutane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911726-100G
OR911726-25G
APOSOR911726-100GEA
2180
DKK
APOSOR911726-100G
APOSOR911726-25G
1-Bromo-4-methoxybutane 98%
1-Bromo-4-methoxybutane
Formel:
C₅H₁₁BrO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00037102 CAS-nummer: 4457-67-4 |