7-Methylquinolin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911658-100G OR911658-25G OR911658-5G
APOSOR911658-100GEA 3260 DKK
APOSOR911658-100G APOSOR911658-25G APOSOR911658-5G
7-Methylquinolin 97%
7-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
MDL Number: MFCD00006805
CAS-nummer: 612-60-2