tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR911625-25G OR911625-5G
APOSOR911625-25GEA 284 DKK
APOSOR911625-25G APOSOR911625-5G
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture) 95%
tert-Butyl-5-norbornene-2-carboxylate (endo and exo mixture)
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18083704
CAS-nummer: 154970-45-3