Fenofibric acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
OR911610-100G OR911610-25G OR911610-5G
APOSOR911610-100GEA 4370 DKK
APOSOR911610-100G APOSOR911610-25G APOSOR911610-5G
Fenofibric acid 98%
Fenofibric acid
Formel: C₁₇H₁₅ClO₄
Molekylvægt: 318.75 g/mol
Smeltepunkt: 187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792461
CAS-nummer: 42017-89-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III