1-Phenyl-1,2-propandion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Phenylpropane-1,2-dione
OR911601-100G OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA 1370 DKK
APOSOR911601-100G APOSOR911601-25G
1-Phenyl-1,2-propandion 98%
1-Phenyl-1,2-propandion
Formel: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008755
CAS-nummer: 579-07-7