6-Methoxy-o-toluidin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911595-1G OR911595-25G OR911595-5G
APOSOR911595-1GEA 162 DKK
APOSOR911595-1G APOSOR911595-25G APOSOR911595-5G
6-Methoxy-o-toluidin 95%
6-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075455
CAS-nummer: 50868-73-0