(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911546-100G OR911546-25G
APOSOR911546-100GEA 0 DKK
APOSOR911546-100G APOSOR911546-25G
(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl chloride
Formel: C₅H₉ClO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005370
CAS-nummer: 3003-84-7