2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
OR911524-100G OR911524-25G
APOSOR911524-100GEA 1630 DKK
APOSOR911524-100G APOSOR911524-25G
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formel: C₉H₁₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464119
CAS-nummer: 14222-60-7