(3-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
OR911512-100G OR911512-25G
APOSOR911512-100GEA 1780 DKK
APOSOR911512-100G APOSOR911512-25G
(3-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
(3-Chlorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₈H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00829409
CAS-nummer: 16273-37-3