(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR911506-100G OR911506-500G OR911506-25G
APOSOR911506-100GEA 248 DKK
APOSOR911506-100G APOSOR911506-500G APOSOR911506-25G
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride 98%
(S)-2-Amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride
Formel: C₅H₉NO₄·HCl
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00038972
CAS-nummer: 16856-13-6