2,4-Dimethylbenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911450-100G OR911450-25G
APOSOR911450-100GEA 3430 DKK
APOSOR911450-100G APOSOR911450-25G
2,4-Dimethylbenzaldehyd 95%
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003340
CAS-nummer: 15764-16-6