trans-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911376-100G OR911376-25G OR911376-500G
APOSOR911376-100GEA 1640 DKK
APOSOR911376-100G APOSOR911376-25G APOSOR911376-500G
trans-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre 98%
trans-4-Isopropylcyclohexancarboxylsyre
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04004145
CAS-nummer: 7077-05-6