6-Nitro-o-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methyl-6-nitrophenol
OR911362-100G OR911362-25G
APOSOR911362-100GEA 9240 DKK
APOSOR911362-100G APOSOR911362-25G
6-Nitro-o-cresol 98%
6-Nitro-o-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031116
CAS-nummer: 13073-29-5