(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911332-100G OR911332-25G OR911332-500G
APOSOR911332-100GEA 226 DKK
APOSOR911332-100G APOSOR911332-25G APOSOR911332-500G
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsyre 98%
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsyre
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274088
CAS-nummer: 94050-90-5